Stampa…
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 126 EUR
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Formula: C₇H₂₂O₂Si₃
Punto di ebollizione: 142 °C
Densità: 0,819
Flash Pt: 22 °C (72 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048000
CAS Number: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II