Stampa…

Fluorescina sale sodico

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Fluorescina sodica

F0096-25G F0096-500G F0096-100G
TCIAF0096-25GEA 16 EUR
TCIAF0096-25G TCIAF0096-500G TCIAF0096-100G
Fluorescina sale sodico
Fluorescina sale sodico
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Peso molecolare: 376,28 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167039
CAS Number: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 14,04159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0f87df032e8949e48b76f7e79b205d17cc9a93&vid=0e0f87df032e8949e48b76f7e79b205d17cc9a93&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Amber to Brown powder to crystal
Lambda max. 489.0 to 493.0 nm (Na2CO3 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1900 (Na2CO3 sol., 489.0 to 493.0 nm)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR