Stampa…
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-N-Pentylphenylacetylene, 4-n-Pentylphenylacetylene, (4-Pentylphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-pentylbenzene, (4-Pentylphenyl)ethyne
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 136 EUR
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Formula: C₁₃H₁₆
Punto di ebollizione: 172 °C
Densità: 0,885
Flash Pt: 103 °C (217 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173884
CAS Number: 79887-10-8