Stampa…
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H61452.03 H61452.06
H61452.03EA 52.2 EUR
H61452.03 H61452.06
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Peso molecolare: 235,12 g/mol
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039246
CAS Number: 320-37-6