1-Fluoro-2-ethynylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F Punto di ebollizione: 150 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 37 °C (99 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799540 CAS Number: 766-49-4 UN: 1993 ADR: 3,III |