Stampa…
4-Aminobenzhydrazide
Fornitore: Cayman Chemical
14845-500 14845-1
CAYM14845-500EA 83.2 EUR
CAYM14845-500 CAYM14845-1
4-Aminobenzhydrazide
4-Aminobenzhydrazide
Formula: C₇H₉N₃O
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 280…283 °C
MDL Number: MFCD00007606
CAS Number: 5351-17-7
EINECS: 226-324-4