Stampa…
Spermidine
Fornitore: Cayman Chemical
14918-1 14918-5 14918-10 14918-25
CAYM14918-1EA 70.1 EUR
CAYM14918-1 CAYM14918-5 CAYM14918-10 CAYM14918-25
Spermidine
Spermidine
Formula: C₇H₁₉N₃
Punto di ebollizione: 246 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 20…25 °C
Densità: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008229
CAS Number: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893