Stampa…
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 121 EUR
H61758.14 H61758.22
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₂H₃F₃O₃S
Punto di ebollizione: 99 °C
Densità: 1,500
Flash Pt: 38 °C (100 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000409
CAS Number: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II