Stampa…
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fluoroacetic ethyl ester
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 33.4 EUR
H61340.09 H61340.18
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Ethyl fluoroacetate
Formula: C₄H₇FO₂
Peso molecolare: 106,1 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C
Densità: 1,093
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000450
CAS Number: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4167