Stampa…
Bisacrilamide 2% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
J63265.AP J63265.K2
J63265.APEA 56.3 EUR
J63265.AP J63265.K2
Bisacrilamide 2% in soluzione acquosa
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=d3cd8e5143429fdaf3154a70d70158634356c0d3&prid=web&clid=SAPDAM