Stampa…
Tungsteno, reticella 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Fornitore: Thermo Scientific
46412.FL 46412.GT
46412.FLEA 50.1 EUR
46412.FL 46412.GT
Tungsteno, reticella 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Tungsteno
Formula: W
Peso molecolare: 183,84 g/mol
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945