Stampa…
Dimethyl fumarate
Fornitore: Cayman Chemical
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 93 EUR
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Dimethyl fumarate
Dimethyl fumarate
Formula: C₆H₈O₄
Punto di ebollizione: 192 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 102 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064438
CAS Number: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308