Stampa…
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H62594.MD H62594.03 H62594.06
H62594.MDEA 74.3 EUR
H62594.MD H62594.03 H62594.06
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid ≥97%
cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 7084-93-7
EINECS: 230-385-2