Stampa…
3-Butyne-1-ol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
B0799-25ML B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA 58 EUR
TCIAB0799-25ML TCIAB0799-5ML
3-Butyne-1-ol ≥97.0% (by GC)
3-Butyne-1-ol
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70,09 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002955
CAS Number: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&vid=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %