Stampa…
4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2781-5G T2781-1G
TCIAT2781-5GEA 88 EUR
TCIAT2781-5G TCIAT2781-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥98.0% (by GC)
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formula: C₄H₇F₃O
Punto di ebollizione: 125°C
Densità: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD00041483
CAS Number: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&vid=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %