Stampa…
3,4-Dichloropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H63749.03 H63749.06
H63749.03EA 36.1 EUR
H63749.03 H63749.06
3,4-Dichloropyridine ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 55934-00-4 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01861989
Formula: C₅H₃Cl₂N
Punto di ebollizione: 182…183 °C
Punto di fusione: 22…24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861989
CAS Number: 55934-00-4
ADR: 6.1,III