Stampa…
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
H61729.06 H61729.14
H61729.06EA 74.4 EUR
H61729.06 H61729.14
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047443
CAS Number: 21901-29-1