Stampa…
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 39.1 EUR
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013375
CAS Number: 445-83-0