Stampa…
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14 H61622.22
H61622.14EA 49.8 EUR
H61622.14 H61622.22
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di fusione: 42…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412182
CAS Number: 144584-65-6