Stampa…
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 34.4 EUR
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034065
CAS Number: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III