5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H61678.14
H61678.22
H61678.14EA
78.8
EUR
H61678.14
H61678.22
5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 2924-09-6
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Physical Form: Solid
Melting Point: 27°
Boiling Point: 105°/12mm
Beilstein Reference: 1241528
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03094181
Formula:
C₆H₅BrFN Peso molecolare: 190,01 g/mol Punto di ebollizione: 105 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 27 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094181 CAS Number: 2924-09-6 ADR: 6.1,III |