Neomicina solfato
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms:
Neomycin, (2S,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-(((2R,3S,4R,5S)-5-(((1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-hydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol sulphate, Fradiomycin sulphate, Neomycin sulphate salt
Formula:
C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄ Peso molecolare: 908,87 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150827 CAS Number: 1405-10-3 EINECS: 215-773-1 Merck Index: 12,06542 |