Stampa…

2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T2778-25G T2778-5G
TCIAT2778-25GEA 266 EUR
TCIAT2778-25G TCIAT2778-5G
2,3,5-Trifluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Trifluoropyridine
Formula: C₅H₂F₃N
Peso molecolare: 133,07 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Densità: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30°C
MDL Number: MFCD03001162
CAS Number: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&vid=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR