Cicloesimide
Fornitore: Cayman Chemical
|
Pericolo
|
Synonyms:
Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
Formula:
C₁₅H₂₃NO₄ Peso molecolare: 281.35 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082346 CAS Number: 66-81-9 EINECS: 200-636-0 UN: 2811 ADR: 6.1 I |