Stampa…
Blu bromofenolo
Fornitore: Cayman Chemical
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 96.2 EUR
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
Blu bromofenolo
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Punto di fusione: 273 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429