Stampa…
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 49.1 EUR
H60413.03 H60413.06
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
2-Bromo-p-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045797
CAS Number: 7697-27-0