Stampa…
Iodio concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
38060-1EA 38060-6X1EA
38060-1EAEA 49.27 EUR
38060-1EA 38060-6X1EA
Iodio concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) soluzione volumetrica, Fluka™
Iodio
Concentrate for 1L standard solution
Formula: I₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002