Stampa…
Diallyl disulphide
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: Diallyldisulphide, Allyl disulphide
10012582-1 10012582-100 10012582-500
CAYM10012582-1EA 193 EUR
CAYM10012582-1 CAYM10012582-100 CAYM10012582-500
Diallyl disulphide
Diallyl disulphide
Formula: C₆H₁₀S₂
Peso molecolare: 146,28 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa)
Densità: 1,0237 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008656
CAS Number: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III