Gentamicina solfato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
G0383-5G
G0383-1G
TCIAG0383-5GEA
122
EUR
TCIAG0383-5G
TCIAG0383-1G
Gentamicina solfato
Gentamicin sulphate
Punto di fusione:
218…237 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00270181 CAS Number: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Total Nitrogen | 8.0 to 10.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +107.0 to +121.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 18.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...