2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃FN₂O₂ Punto di ebollizione: 110 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095068 CAS Number: 1480-87-1 |