2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H61417.03
H61417.06
H61417.03EA
63.3
EUR
H61417.03
H61417.06
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 5580-80-3
Molecular Formula: C6H3F4N
Formula Weight: 165.09
Flash Point: 79°(174°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 78°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025153
Formula:
C₆H₃F₄N Peso molecolare: 165,09 g/mol Punto di ebollizione: 78 °C Punto di fusione: 27…29 °C Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025153 CAS Number: 5580-80-3 ADR: 6.1,III |