Stampa…
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H61971.03 H61971.06
H61971.03EA 44.8 EUR
H61971.03 H61971.06
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01666439
CAS Number: 2923-96-8
EINECS: 220-884-3