Stampa…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Quinolinic acid
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 70.1 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006295
CAS Number: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258