Stampa…
Bisacrilamide ≥98.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
M0506-25G M0506-100G
TCIAM0506-25GEA 32 EUR
TCIAM0506-25G TCIAM0506-100G
Bisacrilamide ≥98.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Bisacrilamide
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154.17 g/mol
Punto di ebollizione: 125
Punto di fusione: 300°C
Flash Pt: 138
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4232043968ccd7e8d5a6bfe98ab5792411bc93a&vid=2380544e8ab2d933661962bf6fa8f39881973a93&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Functionality test to pass test