Stampa…
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61321.06 H61321.14
H61321.06EA 50.7 EUR
H61321.06 H61321.14
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00129963
CAS Number: 3107-19-5
EINECS: 221-466-3