Stampa…
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 43 EUR
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Peso molecolare: 235,46 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672930
CAS Number: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III