2,5-Dimethylpyrrole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
116750050
116750250
ACRO116750050EA
36.6
EUR
ACRO116750050
ACRO116750250
2,5-Dimethylpyrrole 97%
2,5-Dimethylpyrrole
Formula:
C₆H₉N Punto di ebollizione: 165 °C (740 mmHg) Densità: 0,935 g/cm³ Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005223 CAS Number: 625-84-3 EINECS: 210-913-8 UN: 1992 ADR: 3,III |
Appearance | Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5040 to 1.5080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.02 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Zinc (Zn) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |