Stampa…
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
232860010 232860100
ACRO232860010EA 38.5 EUR
ACRO232860010 ACRO232860100
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNO
Punto di fusione: 226…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066982
CAS Number: 25519-80-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %