Stampa…
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
H61754.14 H61754.22
H61754.14EA 48.4 EUR
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,18 g/mol
Punto di ebollizione: 85…90 °C
Densità: 1,06
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190578
CAS Number: 2971-79-1