Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 102…104 °C (9hPa) Densità: 1,012 g/cm³ Flash Pt: 90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005991 CAS Number: 5006-62-2 EINECS: 225-681-3 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |