Ethyl-2-piperidinecarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
Purity: 98+%
CAS No.: 15862-72-3
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 81694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005980
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 216…217 °C Densità: 1,006 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005980 CAS Number: 15862-72-3 EINECS: 239-990-6 ADR: 3,III |