Stampa…
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
189580050 189580250
ACRO189580050EA 48 EUR
ACRO189580050 ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Densità: 1,006 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005980
CAS Number: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %