(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 110°C Flash Pt: 90°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03093637 CAS Number: 25137-01-3 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -1.0 to -2.0 deg (neat) |