6-Iodo-1,4-benzodioxane 95% remainder mainly 5-isomer
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
6-Iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 1,2-Ethylenedioxy-4-iodobenzene, 6-Iodo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Purity: 95%
CAS No.: 57744-67-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Boiling Point: 100-102°/0.25mm
MDL No.: MFCD00221460
Formula:
C₈H₇IO₂ Peso molecolare: 262,05 g/mol Punto di ebollizione: 100…102 °C (0,25 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221460 CAS Number: 57744-67-9 EINECS: 257-817-2 |