(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 21248-45-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2S
Formula Weight: 237.11
MDL No.: MFCD00052108
Formula:
C₈H₆Cl₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052108 CAS Number: 21248-45-3 |