1-Aminopiperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2213-43-6
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 383565
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006489
Formula:
C₅H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 145…147 °C Densità: 0,928 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006489 CAS Number: 2213-43-6 EINECS: 218-666-8 ADR: 3,III |