Diethoxymethylvinylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diethoxy(methyl)(vinyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 5507-44-8
Molecular Formula: C7H16O2Si
Formula Weight: 160.29
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.400
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 970124
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009067
Formula:
C₇H₁₆O₂Si Peso molecolare: 160,29 g/mol Punto di ebollizione: 133…134 °C Densità: 0,858 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009067 CAS Number: 5507-44-8 EINECS: 226-850-4 ADR: 3,II |