Diethoxymethylsilane 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diethoxy(methyl)silane
Purity: 96%
CAS No.: 2031-62-1
Molecular Formula: C5H14O2Si
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3760
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1733975
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026749
Formula:
C₅H₁₄O₂Si Peso molecolare: 134,25 g/mol Punto di ebollizione: 94…95 °C Densità: 0,840 Flash Pt: 10 °C (50 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026749 CAS Number: 2031-62-1 EINECS: 217-982-3 ADR: 3,II |