Cerio (IV) solfato idrato ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Melting Point: 195° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149427
Formula:
CeO₈S₂·H₂O Punto di fusione: 195 °C (dec.) Densità: 3,01 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149427 CAS Number: 95838-16-7 EINECS: 237-029-5 ADR: 5.1,III |