Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%%
CAS No.: 175278-64-5
Molecular Formula: C6H4BrNaO2S.2H2O
Formula Weight: 279.09 (243.06anhy)
Melting Point:
Formula:
C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O Punto di fusione: >280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210139 CAS Number: 175278-64-5 |